Learn More
Bromuro de níquel(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel(II) bromide |
Punto de fusión | 963.0°C |
Color | Marrón |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Forma física | Polvo cristalino o trozos |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry) |
Fórmula lineal | NiBr2 |
Fieser | 04,351 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nickel(II) bromide
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.