Learn More
Hidróxido de carbonato de níquel(II) hidrato, para análisis, (aprox. 45-47 % Ni), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10360644
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 39430-27-8 | CH4Ni3O7·xH2O | 304.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39430-27-8, 65405-96-1
Fórmula molecular CH4Ni3O7·xH2O
Peso molecular (g/mol) 304.11
Número MDL MFCD00150262
Sinónimo Basic nickel carbonate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) carbonate hydroxide hydrate
Nombre de nota ca 45-47% Ni, For analysis
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal 2Ni(OH)2·xH2O
Índice Merck 13, 6527
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and in diluted acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.11
Porcentaje de pureza ≥45% (NI)
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico