Learn More
Cloruro de níquel(II), solución acuosa de 0,5 M, Thermo Scientific™
Código de producto. 15403829
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-20-0
Fórmula molecular Cl2Ni
Número MDL MFCD00011142
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) chloride
Color Verde
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal NiCl2
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.6
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.