Learn More
Cloruro de níquel(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449587
500 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Nickel(II) chloride is a mild Lewis acid used for the regioselective isomerization of dienols and selective reduction of alkenes to alkanes in presence of Lithium aluminum hydride. It is used as a precursor to nickel boride, finely divided nickel. It acts as a catalyst to prepare dialkyl arylphosphonates from phosphites and aryl iodide. It finds application in the electroplating of nickel onto other metal items. It is also used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de níquel(II) es un ácido de Lewis suave utilizado para la isomerización regioselectiva de los dienoles y la reducción selectiva de alquenos a alcanos en presencia de hidruro de aluminio y litio. Se utiliza como precursor del boruro de níquel, níquel finamente dividido. Actúa como catalizador para preparar arilfosfonatos de dialquilo a partir de fosfitos y yoduro de arilo. Se aplica en la galvanoplastia de níquel sobre otros elementos metálicos. También se utiliza en la síntesis de polímeros semiconductores que contienen metales.
Solubilidad
Soluble en etilenglicol, etanol, hidracina e hidróxido amónico. Ligeramente soluble en agua. Insoluble en ácido nítrico.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7718-54-9
Fórmula molecular Cl2Ni
Peso molecular (g/mol) 129.593
Número MDL MFCD00011142
Clave InChI QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
Nombre IUPAC dicloroníquel
SMILES Cl[Ni]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) chloride
Punto de fusión 1,001°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NiCl2
Número UN UN3288
Índice Merck 14,6505
Información de solubilidad Soluble in ethylene glycol,ethanol,hydrazine and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.6
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.55
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de níquel(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >