Learn More
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel(II) chloride hexahydrate |
Nombre de nota | 97% |
Color | Verde |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
pH | 4 to 6 (5% soln. at 20°C) |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 2 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | NiCl2·6H2O |