Learn More
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel(II) chloride hexahydrate |
% mín. CAS | 100.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Forma física | Solución |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% |
Fórmula lineal | NiCl2·6H2O |
Fieser | 14,351; 15,96; 17,86 |
Índice Merck | 15, 6590 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol |