Learn More
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. p-7120618 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2 Kg
25 g
500 g
Uso con reactivos
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-20-0
Número MDL MFCD00149809
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NiCl2 · 6H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.69g/mol
Grado ReagentPlus™
Envase Poly Bottle