Learn More
Cloruro de níquel(II) hidrato, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336937
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 69098-15-3 | Cl2Ni | 129.59 g/mol
It is used in electroplating and as a catalyst for organic conversions, for example in chemo-selective thioacetalization of aldehydes. In combination with lithium aluminum hydride, it serves as a reducing agent for alkenes, alkynes, and organic halides; it can cleave N-O bond and open epoxides. It is a precursor to several nickel-phosphine complexes, such as bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride, which are used in alkyne trimerizations, carbonylations, and as catalysts in organic reactions such as Suzuki-Miyaura cross coupling reactions as an alternative to palladium(0) catalysts. It is the precursor to acetylacetonate complex of Ni, used for producing 1,5-cyclooctadiene complex, an important reagent in organonickel chemistry. It can be used to prepare the sandwich compound nickelocene through dimethoxyethane complex of nickel chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69098-15-3
Fórmula molecular Cl2Ni
Peso molecular (g/mol) 129.59
Número MDL MFCD00149808
Clave InChI QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii chloride hydrate, nickel chloride hydrate, cl2ni.h2o, nicl2.h2o, nickel 11 chloride hydrate, nickel ii chloride hydrate, puratronic, nickel ii chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212333
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ni++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) chloride hydrate
Color Verde
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal NiCl2·xH2O
Número UN UN3288
Índice Merck 14,6505
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Nombre IUPAC dicloroníquel;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.60 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic™
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel dichloride hydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de níquel(II) hidrato, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >