Learn More
Cianuro de níquel(II) tetrahidrato, Thermo Scientific Chemicals
Para metalurgia, niquelado
161.00€ - 767.00€
CAS | 13477-95-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H8N2NiO4 |
Peso molecular (g/mol) | 182.789 |
Número MDL | MFCD00049490 |
Clave InChI | VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate |
PubChem CID | 71317429 |
Nombre IUPAC | níquel(2+);dicianuro;tetrahidrato |
SMILES | [C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11378278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039480.09 |
10 g |
161.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11388278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039480.18 |
50 g |
767.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Applied in metallurgy, nickel-plating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13477-95-7 | |
182.789 | |
VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N | |
71317429 | |
[C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2] |
C2H8N2NiO4 | |
MFCD00049490 | |
nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate | |
níquel(2+);dicianuro;tetrahidrato |
Especificaciones
Nickel(II) cyanide tetrahydrate | |
13477-95-7 | |
Powder | |
MFCD00049490 | |
Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate,ammonia,alkali cyanides | |
[C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2] | |
182.789 | |
182.73 (110.73 Anhydrous) |
200°C-4H2O | |
Verde | |
C2H8N2NiO4 | |
nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate | |
VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N | |
níquel(2+);dicianuro;tetrahidrato | |
71317429 | |
Light green powder |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 209-160-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6495000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes