Learn More
Formato de níquel(II) dihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311349
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para preparaciones de catalizador de níquel
Nickel(II) formate dihydrate is used in nickel catalyst preparations. It is also used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15694-70-9
Fórmula molecular Ni(HCO2)2·2H2O
Número MDL MFCD00153034
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Nickel(II) formate dihydrate
Punto de fusión 130°C to 140°C-2H2O
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Información de solubilidad In the range 180-200° decomposes to Ni,CO,CO2,H2,H2O,CH4. Partially soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.77 (148.74anhydrous)
Aspecto Green powder
Densidad 2.15
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt