Learn More
Lactato de níquel(II) tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027127
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
C6H10NiO6·4H2O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C6H10NiO6·4H2O
Número MDL MFCD02683106
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) lactate tetrahydrate
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.91 (236.85 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%