Learn More
Nitrato de níquel(II) hexahidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791804
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 13478-00-7 | H12N2NiO12 | 290.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13478-00-7, 13138-45-9
Fórmula molecular H12N2NiO12
Peso molecular (g/mol) 290.79
Número MDL MFCD00149805
Clave InChI AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 137.0°C
Nombre del producto químico o material Nickel(II) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 56.7°C
Nombre de nota 99%
Color Azul a verde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Ni(NO3)2·6H2O
Índice Merck 15,6598
Información de solubilidad Solubility in water: 940g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide,soluble in alcohol
Nombre IUPAC níquel(2+);dinitrato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.8
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.05
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.