Learn More
Nitrato de níquel(II) hexahidrato, téc., Ni 19,8 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048965
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Niquelado, fabricación de colores cerámicos
Nickel plating, manufacturing of ceramic colorsNickel(II) nitrate hexahydrate is used as a precursor in the manufacturing of other nickel salts and supported nickel catalysts. It finds use as a catalyst in organic synthesis. Further it is used in electroplating and as a mordent in textile dyeing. It is a precursor for preparing nickel sulfide-reduced graphene oxide (RGO) composite powders with high initial capacities and good cycling performance. It can be employed in the preparation of nickel and nickel oxide nanocrystals impregnated O-MWCNTs (oxygen-functionalized multi-walled carbon nanotubes) with potential applications in semiconductor industries. It finds use in improving cycling stability ad rate capability of Li2MnO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 13478-00-7
Fórmula molecular H12N2NiO12
Peso molecular (g/mol) 290.79
Número MDL MFCD00149805
Clave InChI AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
Nombre IUPAC níquel(2+);dinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 137°C
Nombre del producto químico o material Nickel(II) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 56.7°C
Color Verde
Forma física Escamas
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ni(NO3)2·6H2O
Número UN UN2725
Índice Merck 14,6513
Información de solubilidad Soluble in water,alcoholVery soluble in water; Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.80 (182.70 Anhydrous)
Grado Técnico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ni 19.8% min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.05 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302 + H332-Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel(II) nitrate,hexahydrate