Learn More
Óxido de níquel(II), 97 %, reactivo, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43733 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-99-1
Fórmula molecular NiO
Peso molecular (g/mol) 74.69
Número MDL MFCD00011145
Clave InChI GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
Nombre IUPAC oxoníquel
SMILES O=[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) oxide
Punto de fusión 1960°C
Nombre de nota 97%
Color Verde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Complexometry)
Fórmula lineal NiO
Índice Merck 15, 6597
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in caustic solutions,soluble in acids and ammonium hydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.7
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 6.67
Densidad 6.6700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.