Learn More
Perclorato de níquel (II) hexahidrato, grado reactivo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782029
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 13520-61-1 | Cl2H12NiO14 | 365.675 g/mol
Nickel(II) perchlorate hexahydrate is used as a starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13520-61-1
Fórmula molecular Cl2H12NiO14
Peso molecular (g/mol) 365.675
Número MDL MFCD00149804
Clave InChI WHGYCGOFTBFDLW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii perchlorate hexahydrate, acmc-1boln, 2clo4.ni.6h2o, nickel ii perchlorate hydrate, nickel 2+ hexahydrate diperchlorate, nickel perchlorate, hexahydrate, reagent, nickel ii perchlorate hexahydrate, reagent grade, nickel ii perchlorate hexahydrate trace metals basis, nickel ii perchlorate hexahydrate, purum p.a., crystallized kt
PubChem CID 15769463
Nombre IUPAC níquel(2+);diperclorato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Punto de fusión 140°C
Color Verde
Forma física Sólido cristalino húmedo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Very soluble in water. Soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.70 (257.59 Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Índice de refracción 1.55
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Green crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel(II) perchlorate hexahydrate