Learn More
Nickel(II) Sulfate Heptahydrate, purum p.a; ≥99.0% (KT), Honeywell™
Código de producto. 15666890 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Purum p.a., crystallized,≥99.0%
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-98-1
Fórmula molecular H14NiO11S
Peso molecular (g/mol) 280.85
Número MDL MFCD00149814
Clave InChI OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii sulfate heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate, nickel 2+ sulfate heptahydrate, nickelous sulfate heptahydrate, unii-596idd57nr, sulfuric acid, nickel 2+ salt 1:1 , heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7
PubChem CID 61474
ChEBI CHEBI:53504
Nombre IUPAC nickel(2+);sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) sulfate heptahydrate
Forma física Crystalline
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NiSO4 · 7H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.86g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (KT)
Envase Poly bottle
Densidad 1.948g/mL at 25°C