Learn More
Sulfato de níquel(II) hexahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408568
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 10101-97-0 | NiO46H2O | 262.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-97-0, 7786-81-4
Fórmula molecular NiO46H2O
Peso molecular (g/mol) 262.85
Número MDL MFCD00149813
Clave InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nombre IUPAC níquel(2+); sulfato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) sulfate hexahydrate
Punto de fusión 53.0°C
Color Azul-verde
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Crystals
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Complexometry)
Fórmula lineal NiSO4·6H2O
Número UN 3288
Índice Merck 15,6602
Información de solubilidad Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.85
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.