Learn More
Sulfato de níquel(II) hexahidrato, 99,97 % mín., (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Nickel(II) sulfate hexahydrate is mainly used in Ni plating, as mordant in dyeing and in printing textiles, as a blackening agent for zinc and brass and in the fabrication of organic nickel salts. It is used as an effective catalyst for gas-phase dehydration of glycerol to acrolein. Nickel sulfate hexahydrate crystal is an efficient ultraviolet filter material. Columns used in biochemistry and molecular biology can be regenerated with nickel sulfate. It is used to prepare nickel carbonate, a precursor to pigments and nickel-based catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
Color | Verde |
Forma física | Masa |
Cantidad | 50 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.97% min. (metals basis) |
Información de solubilidad | Very soluble in water,ethanol and ammonia. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.86 (154.77 Anhydrous) |
Olor | Odorless |
Densidad | 2.07 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel(II) sulfate hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Nickel(II) sulfate hexahydrate
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.