Learn More
Sulfato de hierro(II) heptahidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
Punto de fusión | 53.0°C |
Nombre de nota | 99% |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Cantidad | 10 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | NiSO4·6H2O |
Índice Merck | 15,6602 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nickel(II) sulfate hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction