Learn More
Nickel(II) sulfate hexahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, 99-102.0%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | NiSO4 · 6H2O |
Número UN | 3077 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.85g/mol |
Porcentaje de pureza | 99 to 102% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Densidad | Vapor Density: 2.07 (vs air) |