Learn More
Tetrafluoroborato de níquel(II) hexahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10405862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
25 g
CAS: 15684-36-3 | B2F8H12NiO6 | 340.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15684-36-3, 14708-14-6
Fórmula molecular B2F8H12NiO6
Peso molecular (g/mol) 340.39
Número MDL MFCD00150259
Clave InChI BFFWGFMAXHCLDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate, nickel ii ditetrafluoroborate hexahydrate, nickel 2+ ditetrafluoroborate hexahydrate, borate 1-,tetrafluoro-, nickel 2+ 2:1 , hexahydrate 9ci, 2bf4.ni.6h2o, nickel ii tetrafluoroboratehexahydrate, nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate 100g, nickel 2+ hexahydrate ditetrafluoroborate, nickel 2+ ion hexahydrate ditetrafluoroborate
PubChem CID 177615
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Color Azul-verde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Ni(BF4)2·6H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Nombre IUPAC níquel(2+);ditetrafluoroborato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.39
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.