Learn More
Nanopovo de níquel, APS 5-20 nm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456975
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel nanopowder
Color Negro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Tamaño de partículas APS 5 to 20nm, NiO layer 0.5 to 1.5nm
Formulario Polvo, capa de NiO 0,5-1,5 nm