Learn More
Piezas de níquel, +99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel pieces |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 250 g |
Porcentaje de pureza | ≥99.9% |
Olor | Odorless |
Formulario | Piezas |