Learn More
Polvo de níquel, malla - 100, +99 % (base metálica sin Co), Co 0,1 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350699
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel powder
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Co), Co 0,1 % máx.
Cantidad 1 kg
Porcentaje de pureza ≥99%
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo