Learn More
Polvo de níquel, malla -325, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
25 g
500 g
Descripción
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel |
Color | Plata a gris |
Aspecto | Silver gray powder |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% (Metals basis) |
Cantidad | 25 g |
Tamaño de malla | -325 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo dendrítico conductivo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nickel powder
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Nickel