Learn More
Polvo de níquel, 99,996 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
C normalmente menos del 0,05 %
54.80€ - 690.00€
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Fórmula molecular | Ni |
Peso molecular (g/mol) | 58.69 |
Número MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clave InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
PubChem CID | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nombre IUPAC | Níquel |
SMILES | [Ni] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11330909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010674.88 |
2.5 g | N/A | ||||||
15404745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010674.14 |
25 g |
95.10€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11360909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010674.22 |
100 g |
204.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11350909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010674.36 |
500 g |
690.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
Níquel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Especificaciones
Nickel | |
7440-02-0 | |
99.996% | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
Níquel | |
935 | |
-120 Mesh | |
Polvo |
Plata a gris | |
Silver gray powder | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QR5950000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes