Learn More
Polvo de níquel, APS 3-7 micrómetros, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
36.97€ - 538.00€
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11341318
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010256.09
10 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11321318
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010256.22
100 g
59.15€
100 g
11351318
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010256.36
500 g
167.00€
500 g
11331318
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010256.A3
2 kg
538.00€
2 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
Níquel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Especificaciones
Nickel powder
(base metálica)
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Odorless
Apparent density: 1.8g/cm3 to 2.7g/cm3
7440-02-0
Ni
UN3089
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Níquel
935
99.9%
APS 3 to 7 Micron
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H372-H351-H228-H317
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
Flammable solid.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P210-P260-P261-P363-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash contaminated clothing before reuse.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : QR5950000
missing translation for 'tsca' : TSCA