Learn More
Polvo de níquel, esférico, malla - 400, +99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
26.85€ - 638.00€
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11360298
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043704.14
25 g
26.85€
25 g
11350298
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043704.22
100 g
65.85€
100 g
11380298
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043704.36
500 g
176.00€
500 g
11370298
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043704.A3
2 kg
638.00€
2 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
Níquel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Especificaciones
Nickel powder
(base metálica)
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
−400 Mesh
Polvo esférico
7440-02-0
Ni
UN3089
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Níquel
935
≥99.8%
Odorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H372-H351-H228-H317
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Susceptible de provocar cáncer.
Sólido inflamable.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H350-H372.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:POLVOS METÁLICOS, INFLAMABLE, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QR5950000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes