Learn More
Polvo de níquel, esférico, APS 0,08 a 0,15 micrómetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Forma: S.A. 4,5-8,5 m2/g, densidad batida 1,0-2,5 g/cm3
en la oferta - 0.05€
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Fórmula molecular | Ni |
Peso molecular (g/mol) | 58.69 |
Número MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clave InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
PubChem CID | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nombre IUPAC | Níquel |
SMILES | [Ni] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15401897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043338.09 |
10 g | N/A | ||||||
15421897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043338.30 |
250 g |
0.05€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
Níquel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Especificaciones
Nickel | |
7440-02-0 | |
99.8% (Metals basis) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
Níquel | |
935 | |
Odorless |
Plata a gris | |
Silver gray powder | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Polvo esférico, S.A. 4,5-8,5m |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QR5950000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes