Learn More
Bolo de níquel, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050898
Click to view available options
Cantidad:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 Slug
Porcentaje de pureza 99.98%
Olor Odorless
Peso ≈1.8g/slug
Formulario ≈1,8 g/bolo