Learn More
Esferas de níquel, revestidas de plata, malla -250, Ni típicamente 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321329
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel spheres
Nombre de nota Silver coated
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Ag; 85:15 wt%
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99.8% (typically)
Tamaño de malla −250 Mesh