Learn More
Patrón de níquel en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11400309 Tienda SPEX Certiprep Productos
50 g, 50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ni5000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-02-0, 64742-65-0
Certificado de análisis With Certificate of Analysis
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Ni
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Ni]
Nombre IUPAC Níquel
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:28112
Grado Petróleo/plasma
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: petroleum distilates, nickel
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Patrón de níquel en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™ >