Learn More
Sulfuro de níquel, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12035-72-2 | Ni3S2 | 240.20 g/mol
171.00€ - 1616.00€
CAS | 12035-72-2 |
---|---|
Fórmula molecular | Ni3S2 |
Peso molecular (g/mol) | 240.20 |
Número MDL | MFCD01711880 |
Clave InChI | YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432 |
PubChem CID | 22833473 |
SMILES | S=[Ni][Ni][Ni]=S |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11485040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035661.09 |
10 g |
171.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11383807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035661.18 |
50 g |
448.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11393807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035661.30 |
250 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
12035-72-2 | |
240.20 | |
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N | |
22833473 |
Ni3S2 | |
MFCD01711880 | |
nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432 | |
S=[Ni][Ni][Ni]=S |
Especificaciones
Nickel sulfide | |
12035-72-2 | |
Polvo de malla -200 | |
Ni3S2 | |
nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432 | |
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N | |
níquel;(sulfanilideno-$l^{4}-sulfanilideno)níquel | |
22833473 | |
Black powder |
797°C | |
Negro | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD01711880 | |
Soluble in water(0,00735g/L at 20°C). | |
S=[Ni][Ni][Ni]=S | |
240.20 | |
240.19 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H341-H350i-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-829-6
missing translation for 'rtecsNumber' : QR9800000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes