Learn More
Óxido de estaño y níquel dihidrato, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12035-38-0 | NiO3Sn | 225.40 g/mol
97.59€ - 410.04€
CAS | 12035-38-0 |
---|---|
Fórmula molecular | NiO3Sn |
Peso molecular (g/mol) | 225.40 |
Número MDL | MFCD00054011 |
Clave InChI | SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Nickel stannate |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11358248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039452.22 |
100 g |
97.59€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11368248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039452.36 |
500 g |
410.04€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12035-38-0 | |
225.40 | |
SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N |
NiO3Sn | |
MFCD00054011 | |
Nickel stannate |
Especificaciones
Nickel tin oxide dihydrate | |
Verde | |
NiO3Sn | |
Nickel stannate | |
SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N | |
261.43 (225.40 Anhydrous) |
12035-38-0 | |
Polvo | |
MFCD00054011 | |
Insoluble in water. | |
225.40 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H350-H372-H317
Puede provocar cáncer.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 234-824-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes