Learn More
Alambre de níquel, 0,5 mm de diámetro, recocido, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
5 m
500 m
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel |
Color | Plata a gris |
Aspecto | Silver gray wire |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% (Metals basis) |
Cantidad | 25 m |
Olor | Odorless |
Formulario | Alambre, ≈1,75 g/m; templado: suave |