Learn More
Alambre de níquel, 1,0 mm de diámetro, recocido, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397887
Click to view available options
Cantidad:
10 m
50 m
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 m
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Peso ≈7.0g/m
Formulario Alambre, ≈7,0g/m, templado: suave