Learn More
Alambre de níquel, 1,0 mm de diámetro, recocido, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
5 x 100 cm
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Nickel wire |
Nombre de nota | 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 5 x 100 cm |
Porcentaje de pureza | 99.995% |
Grado | Puratronic™ |
Olor | Odorless |
Peso | ≈7.0g/m |
Formulario | Alambre, ≈7,0g/m |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction