Learn More
Alambre de níquel, 1,6 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Forma: Aprox. 17,9 g/m; templado: suave
197.99€ - 741.69€
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11379458
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043310.G5
5 m
197.99€
5 metros
11389458
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043310.G9
25 m
741.69€
25 metros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
Níquel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Especificaciones
Nickel
7440-02-0
99.95% (Metals basis)
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Níquel
935
Odorless
Plata a gris
Silver gray wire
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Alambre, ≈17,9g/m, templado: suave
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes