Learn More
Alambre de níquel, 2,0 mm de diámetro, recocido, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
129.00€ - 464.00€
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Fórmula molecular | Ni |
Peso molecular (g/mol) | 58.69 |
Número MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clave InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
PubChem CID | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nombre IUPAC | Níquel |
SMILES | [Ni] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11374808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043134.G2 |
2 m |
129.00€
2 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11384808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043134.G6 |
10 m |
464.00€
10 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
Níquel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Especificaciones
Nickel wire | |
7440-02-0 | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Odorless | |
Alambre, ≈28,0g/m, templado: suave |
2.0mm (0.08 in.) dia., Annealed, Temper: soft | |
(base metálica) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
Níquel | |
935 | |
99.98% | |
≈28.0g/m |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H372-H351-H317
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Nickel wire
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nickel