Learn More
Alambre de níquel, 2,0 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
100 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel wire |
Nombre de nota | 2.0mm (0.08 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 100 cm |
Porcentaje de pureza | 99.999% |
Grado | Puratronic™ |
Olor | Odorless |
Peso | ≈28.0g/m |
Formulario | Alambre, ≈28,0g/m |