Learn More
Alambre de níquel, 99,994 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Forma: aprox. 0,07 g/m
110.00€ - 1320.00€
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Fórmula molecular | Ni |
Peso molecular (g/mol) | 58.69 |
Número MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clave InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
PubChem CID | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nombre IUPAC | Níquel |
SMILES | [Ni] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11311478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010932.G2 |
2 m |
110.00€
2 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11391468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010932.G6 |
10 m |
314.00€
10 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11301478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010932.H2 |
50 m |
1320.00€
50 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
Níquel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Especificaciones
Nickel | |
7440-02-0 | |
99.994% (Metals basis) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
Níquel | |
935 | |
Odorless |
Plata a gris | |
Silver gray wire | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Alambre, ≈0,07 g/m |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes