Learn More
Buerkle™ Conector de barril estanco a los gases de latón niquelado para bombas de barril
El conector de barril estanco a los gases de latón niquelado Buerkle™ para bombas de barril para evita que los gases peligrosos se escapen del barril.
Marca: Buerkle™ 5601-0130
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La unión de rosca de barril estanca a los gases evita que se escapen gases peligrosos del barril
- Rosca de barril de acero R 2 pulg., válvula antirretorno con conexión de 0,125 pulg18
- Latón niquelado, cierres de FKM
- Los conectores del contenedor hacen que la decantación sea aún más fácil y segura con su conexión más segura a los barriles.
- Los conectores fijan la bomba al barril, permiten un cambio de posición vertical y permiten el intercambio de aire necesario.
Especificaciones
Bomba para barril de acero inoxidable | |
Unión roscada de barril | |
Válvula antirretorno con conexión de 0,125 pulg18 |
Latón niquelado, FKM (cierres) | |
Evita que los gases peligrosos escapen |