Learn More
Lámina de niobio, 0,025 ± 0,015 mm de grosor, 0,998, Thermo Scientific™
Código de producto. 11391328
Click to view available options
Cantidad:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
20 x 500 cm
Forma: Aprox. 8,6 g/20 x 20 cm
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-03-1
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.80%
Cantidad 20 x 100 cm
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,025 ± 0,015 mm de grosor