Learn More
Lámina de niobio, 0,127 mm de grosor, 99,97 % (base metálica sin Ta), Ta =0,06 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
25 x 100 mm
50 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Niobium foil |
Color | Gris o plata |
Nombre de nota | 0.127mm (0.005 in.) thick |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin Ta), Ta ≤0,06 % |
Cantidad | 25 x 25 mm |
Porcentaje de pureza | 99.97% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈0.68g/25x25mm |
Formulario | Papel de aluminio |