Learn More
Lámina de niobio, 0,3 mm de grosor, recocido, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
59.10€ - 666.00€
CAS 7440-03-1
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11338598
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040668.FY
50 x 100 mm
59.10€
cada uno
11328598
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040668.GK
100 x 200 mm
170.00€
cada uno
11348598
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040668.HQ
200 x 500 mm
666.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-03-1
92.91
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
23936
niobio
Nb
MFCD00011126
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CHEBI:33344
[Nb]
Especificaciones
Niobium foil
7440-03-1
Nb
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
[Nb]
92.91
CHEBI:33344
Odorless
Papel de aluminio
0.3mm (0.01 in.) thick, Annealed
(base metálica)
MFCD00011126
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
niobio
23936
99.8%
≈12.9g/50x100mm
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes