Learn More
Lámina de niobio, 2,0 mm de grosor, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
312.00€ - 1105.00€
CAS | 7440-03-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Nb |
Peso molecular (g/mol) | 92.91 |
Número MDL | MFCD00011126 |
Clave InChI | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio |
PubChem CID | 23936 |
ChEBI | CHEBI:33344 |
Nombre IUPAC | niobio |
SMILES | [Nb] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11309318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043231.FY |
50 x 100 mm |
312.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11319318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043231.GK |
100 x 200 mm |
1105.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-03-1 | |
92.91 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
23936 | |
niobio |
Nb | |
MFCD00011126 | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
CHEBI:33344 | |
[Nb] |
Especificaciones
Niobium foil | |
7440-03-1 | |
Nb | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
[Nb] | |
92.91 | |
CHEBI:33344 | |
Odorless | |
Papel de aluminio |
2.0mm (0.08 in.) thick | |
(base metálica) | |
MFCD00011126 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
niobio | |
23936 | |
99.8% | |
≈86g/50x100mm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes