Learn More
Polvo de niobio, malla -325, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Niobium powder |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3089 |
Cantidad | 25 g |
Porcentaje de pureza | 99.8% |
Tamaño de malla | −325 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Niobium powder
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contém: Niobium