Learn More
Polvo de niobio, malla -325, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391338
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-03-1
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium powder
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99.8%
Tamaño de malla −325 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo