Learn More
Polvo de niobio, malla - 325, 99,99 % (base metálica sin Ta), Ta > 500 ppm, Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
CAS | 7440-03-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Nb |
Peso molecular (g/mol) | 92.91 |
Número MDL | MFCD00011126 |
Clave InChI | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio |
PubChem CID | 23936 |
ChEBI | CHEBI:33344 |
Nombre IUPAC | niobio |
SMILES | [Nb] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-03-1 | |
92.91 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
23936 | |
niobio |
Nb | |
MFCD00011126 | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
CHEBI:33344 | |
[Nb] |
Especificaciones
Niobium | |
7440-03-1 | |
8.57g/cm3 at 20°C | |
Nb | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
[Nb] | |
92.91 | |
CHEBI:33344 | |
Odorless |
Gris | |
gray powder | |
99.99% (Metals basis excluding Ta) | |
MFCD00011126 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
niobio | |
23936 | |
-325 Mesh | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4.1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes