Learn More
Bolo de niobio, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, 99,95 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058599
10 g, 10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Para deposición de vapor
For vapor deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-03-1
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Cantidad 10 g
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈0.22g/slug
Formulario ≈0,22 g/bolo
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bolo de niobio, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, 99,95 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals >